安全性情報
SAB2100029
Sigma-Aldrich
抗ACOT12抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗Cach抗体, 抗MGC105114抗体, 抗STARD15抗体, 抗THEAL抗体, 抗アシル-CoAチオエステラーゼ12抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
62 kDa
交差性
mouse, horse, rabbit, bovine, dog, human, rat
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACOT12(134526)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ACOT12
生物化学的/生理学的作用
ACOT12 contains 2 acyl coenzyme A hydrolase domains and 1 START domain. It hydrolyzes acetyl-CoA to acetate and CoA.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: SASRLCWAHPFLKSVDMFKFRGPSTVGDRLVFTAIVNNTFQTCVEVGVRV
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2100029-100UL:
SAB2100029-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)