スキップする
CBL511
抗CD55抗体、クローンBRIC216
From mouse
別名:
DAF
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
BRIC 216, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, IHC (p), IP, WB
Citations:
5
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
抗CD55抗体、クローンBRIC216, clone BRIC 216, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BRIC 216, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... CD55(1604)
Immunogen
ヒト線維芽細胞株
Application
ウェスタンブロッティング: 非還元赤血球膜調製物:抗原はシアリダーゼおよびトリプシン耐性で、プロナーゼ、キモトリプシンおよびAET感受性です。
フローサイトメトリー
免疫組織染色:凍結ホルマリン固定パラフィン包埋切片プロテアーゼ抗原回収を推奨します。
免疫沈降
阻害試験
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗CD55抗体クローンBRIC 216はCD55に対する抗体で、FC、IP、WB、IH、IH(P)で使用できます。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
免疫グロブリン・免疫&
Biochem/physiol Actions
本抗体は崩壊促進因子(DAF)としても知られる70 kDaの糖タンパク質のCD55抗原を認識します。 この抗原は、赤血球やその他の循環血液細胞、また非造血組織、特に上皮や内皮の細胞にも存在しています。 特に胎盤において胎児と母体の境界面に存在しています。
Physical form
この免疫グロブリンは、組織培養上清から、プロテインGを用いたアフィニティークロマトグラフィーで精製されています。1 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.5)溶液、保存剤不含です。 滅菌ろ過済みです。
フォーマット:精製
精製プロテインG
Preparation Note
少量アリコートで、-20 °Cで受領日から最長12か月保存できます。
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB4700698SAB4700251SAB4700249
description
clone BRIC 216, Chemicon®, from mouse
description
clone MEM-118, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone MEM-118, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone MEM-118, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
species reactivity
human
species reactivity
nonhuman primates, human
species reactivity
nonhuman primates, human
species reactivity
human, nonhuman primates
clone
BRIC 216, monoclonal
clone
MEM-118, monoclonal
clone
MEM-118, monoclonal
clone
MEM-118, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... CD55(1604)
Gene Information
human ... CD55(1604)
Gene Information
human ... CD55(1604)
Gene Information
human ... CD55(1604)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)