¥60,750
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A5, monoclonal
分子量
antigen 36.74 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MTF1(4520)
詳細
This gene encodes a transcription factor that induces expression of metallothioneins and other genes involved in metal homeostasis in response to heavy metals such as cadmium, zinc, copper, and silver. The protein is a nucleocytoplasmic shuttling protein that accumulates in the nucleus upon heavy metal exposure and binds to promoters containing a metal-responsive element (MRE). (provided by RefSeq)
免疫原
MTF1 (NP_005946, 41 a.a. ~ 140 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GTVYDRTTVLIEQDPGTLEDEDDDGQCGEHLPFLVGGEEGFHLIDHEAMSQGYVQHIISPDQIHLTINPGSTPMPRNIEGATLTLQSECPETKRKEVKRY
Sequence
GTVYDRTTVLIEQDPGTLEDEDDDGQCGEHLPFLVGGEEGFHLIDHEAMSQGYVQHIISPDQIHLTINPGSTPMPRNIEGATLTLQSECPETKRKEVKRY
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1412054-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)