Merck
SAB1405307
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMKK1 antibody produced in mouse
clone 1F6, ascites fluid
別名:
CAMKKA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F6, monoclonal
分子量
antigen ~83.31 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAMKK1(84254)
詳細
The product of this gene belongs to the Serine/Threonine protein kinase family, and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase subfamily. This protein plays a role in the calcium/calmodulin-dependent (CaM) kinase cascade. Three transcript variants encoding two distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
CAMKK1 (AAH31647, 1 a.a. ~ 520 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEGGPAVCCQDPRAELVERVAAIDVTHLEEADGGPEPTRNGVDPPPRARAASVIPGSTSRLLPARPSLSARKLSLQERPAGSYLEAQAGPYATGPASHISPRAWRRPTIESHHVAISDAEDCVQLNQYKLQSEIGKGAYGVVRLAYNESEDRHYAMKVLSKKKLLKQYGFPRRPPPRGSQAAQGGPAKQLLPLERVYQEIAILKKLDHVNVVKLIEVLDDPAEDNLYLALQNQAQNIQLDSTNIAKPHSLLPSEQQDSGSTWAARSVFDLLRKGPVMEVPCDKPFSEEQARLYLRDVILGLEYLHCQKIVHRDIKPSNLLLGDDGHVKIADFGVSNQFEGNDAQLSSTAGTPAFMAPEAISDSGQSFSGKALDVWATGVTLYCFVYGKCPFIDDFILALHRKIKNEPVVFPEGPEISEELKDLILKMLDKNPETRIGVPDIKLHPWVTKNGEEPLPSEEEHCSVVEVTEEEVKNSVRLIPSWTTVILVKSMLRKRSFGNPFEPQARREERSMSAPGNLLV
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)