¥60,750
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.63 kDa
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPHB3(2049)
1 of 4
当該品目 | SAB1412401 | SAB1412026 | SAB1411906 |
---|---|---|---|
antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
clone 4E9, monoclonal | clone 3F12, monoclonal | clone 1F10, monoclonal | clone 5C8, monoclonal |
Gene Information human ... EPHB3(2049) | Gene Information human ... EPHB3(2049) | Gene Information human ... EPHB2(2048) | Gene Information human ... EPHA5(2044) |
species reactivity human | species reactivity , human | species reactivity human | species reactivity human |
詳細
免疫原
Sequence
AASLKVIASAQSGMSQPLLDRTVPDYTTFTTVGDWLDAIKMGRYKESFVSAGFASFDLVAQMTAEDLLRIGVTLAGHQKKILSSIQDMRLQMNQTLPVQ
Jan Code
SAB1411943-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)