04-1565
抗NSD1抗体、クローン1NW-1A10
ascites fluid, clone 1NW-1A10, from mouse
別名:
Androgen receptor-associated coregulator 267, Lysine N-methyltransferase 3B, NR-binding SET domain-containing protein, Nuclear receptor-binding SET domain-containing protein 1, Sotos syndrome, nuclear receptor binding SET domain protein 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1NW-1A10, monoclonal
交差性
rat
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Nsd1(18193)
rat ... Nsd1(306764)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
蛍光免疫細胞染色に使用(Huang et al.,(1998))。
エピジェネティックスおよび核機能
エピジェネティックスおよび核機能
ヒストン修飾タンパク質
クロマチン生物学
品質
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのPC12細胞ライセートのNSD1を検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
PC12細胞ライセート
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-1565:
試験成績書(COA)