安全性情報
SAB1411560
Sigma-Aldrich
Anti-SNX4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 51.9 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNX4(8723)
詳細
This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. This protein associated with the long isoform of the leptin receptor and with receptor tyrosine kinases for platelet-derived growth factor, insulin, and epidermal growth factor in cell cultures, but its function is unknown. This protein may form oligomeric complexes with family members. (provided by RefSeq)
免疫原
SNX4 (NP_003785.1, 1 a.a. ~ 450 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEQAPPDPERQLQPAPLEPLGSPDAGLGAAVGKEAEGAGEESSGVDTMTHNNFWLKKIEISVSEAEKRTGRNAMNMQETYTAYLIETRSVEHTDGQSVLTDSLWRRYSEFELLRSYLLVYYPHIVVPPLPEKRAEFVWHKLSADNMDPDFVERRRIGLENFLLRIASHPILCRDKIFYLFLTQEGNWKETVNETGFQLKADSRLKALNATFRVKNPDKRFTDLKHYSDELQSVISHLLRVRARVADRLYGVYKVHGNYGRVFSEWSAIEKEMGDGLQSAGHHMDVYASSIDDILEDEEHYADQLKEYLFYAEALRAVCRKHELMQYDLEMAAQDLASKKQQCEELVTGTVRTFSLKGMTTKLFGQETPEQREARIKVLEEQINEGEQQLKSKNLEGREFVKNAWADIERFKEQKNRDLKEALISYAVMQISMCKKGIQVWTNAKECFSKM
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411560-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)