安全性情報
SAB1411533
Sigma-Aldrich
抗CCNB3抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月30日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 12.2 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCNB3(85417)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance through the cell cycle. Cyclins function as regulators of CDK kinases. Different cyclins exhibit distinct expression and degradation patterns which contribute to the temporal coordination of each mitotic event. Studies of similar genes in chick and Drosophila suggest that this cyclin may associate with CDC2 and CDK2 kinases, and be required for proper spindle reorganization and restoration of the interphase nucleus. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
CCNB3 (ENSP00000365204, 1 a.a. ~ 111 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLPLPPQSSKPVPKKSQSSKIVPSHHDPSEKTGENCQTKISPSSLQESPSSLQGALKKRSAFEDLTNASQCQPVQPKKEANKEFVKVVSKKINRNTHALGLAKKNKRNLK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411533-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)