安全性情報
SAB1411193
Sigma-Aldrich
Anti-RGS3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C2PA, FLJ20370, FLJ31516, FLJ90496, PDZ-RGS3, RGP3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月26日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月26日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 19.5 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RGS3(5998)
詳細
This gene encodes a member of the regulator of G-protein signaling (RGS) family. This protein is a GTP-ase activating protein which inhibits G-protein mediated signal transduction. The protein is largely cytosolic, but G-protein activation leads to translocation of this protein to the plasma membrane. A nuclear form of this protein has also been described, but its sequence has not been identified. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene but the full-length nature of some transcripts is not yet known. (provided by RefSeq)
免疫原
RGS3 (NP_602299.1, 1 a.a. ~ 168 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKNKLGIFRRRNESPGAPPAGKADKMMKSFKPTSEEALKWGESLEKLLVHKYGLAVFQAFLRTEFSEENLEFWLACEDFKKVKSQSKMASKAKKIFAEYIAIQACKEVNLDSYTREHTKDNLQSVTRGCFDLAQKRIFGLMEKDSYPRFLRSDLYLDLINQKKMSPPL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411193-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)