安全性情報
SAB1409894
Sigma-Aldrich
抗COL25A1抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CLAC, CLACP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年5月28日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 51.2 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL25A1(84570)
詳細
COL25A1 is a brain-specific membrane-bound collagen. Proteolytic processing releases CLAC, a soluble form of COL25A1 containing the extracellular collagen domains that associates with senile plaques in Alzheimer disease (AD; MIM 104300) brains (Osada et al., 2005 [PubMed 15615705]).[supplied by OMIM
免疫原
COL25A1 (AAH36669.1, 1 a.a. ~ 496 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLKKHAGKGGGREPRSEDPTPAEQHCARTMPPCAVLAALLSVVAVVSCLYLGVKTNDLQARIAALESAKGAPSIHLLPDTLDHLKTMVQEKVERLLAQKSYEHMAKIRIAREAPSECNCPAGPPGKRGKRGRRGESGPPGQPGPQGPPGPKGDKGEQGDQGPRGPLGPPGQKGSIGAPGIPGMNGQKGEPGLPGAVGQNGIPGPKGEPGEQGEKGDAGENGPKGDTGEKGDPGSSAAGIKGEPGESGRPGQKGEPGLPGLPGLPGIKGEPGFIGPQGEPGLPGLPGTKGERGEAGPPGRGERGEPGAPGPKGKQGESGTRGPKGSKGDRGEKGDSGAQGPRGPPGQKGDQGATEIIDYNGNLHEALQRITTLTVTGPPGPPGPQGLQGTKGEQGSPGIPGMDGEQGLKGSKGDMGDPGSQWNERRKRRFWNAGSTGSFYHRPTRPTRSPWPTWPHGTSWTSWTKGSIWLRRKARIPGYRWSYGTPWPCRSQRRKR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409894-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)