安全性情報
SAB1409640
Sigma-Aldrich
抗SEC13抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
D3S1231E, SEC13L1, SEC13R, npp-20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 85.9 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SEC13(6396)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the SEC13 family of WD-repeat proteins. It is a constituent of the endoplasmic reticulum and the nuclear pore complex. It has similarity to the yeast SEC13 protein, which is required for vesicle biogenesis from endoplasmic reticulum during the transport of proteins. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found. (provided by RefSeq)
免疫原
SEC13 (AAH02634.2, 1 a.a. ~ 325 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGKMVSVINTVDTSHEDMIHDAQMDYYGTRLATCSSDRSVKIFDVRNGGQILIADLRGHEGPVWQVAWAHPMYGNILASCSYDRKVIIWREENGTWEKSHEHAGHDSSVNSVCWAPHDYGLILACGSSDGAISLLTYTGEGQWEVKKINNAHTIGCNAVSWAPAVVPGSLIDHPSGQKPNYIKRFASGGCDNLIKLWKEEEDGQWKEEQKLEAHSDWVRDVAWAPSIGLPTSTIASCSQDGRVFIWTCDDASSNTWSPKLLHKFNDVVWHVSWSITANILAVSGGDNKVTLWKESVDGQWVCISDVNKGQGSVSASVTEGQQNEQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409640-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)