安全性情報
SAB1409574
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTK7 antibody produced in mouse
clone 4D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CCK4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4D4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.84 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTK7(5754)
詳細
Receptor protein tyrosine kinases transduce extracellular signals across the cell membrane. A subgroup of these kinases lack detectable catalytic tyrosine kinase activity but retain roles in signal transduction. The protein encoded by this gene is a member of this subgroup of tyrosine kinases and may function as a cell adhesion molecule. This gene is thought to be expressed in colon carcinomas but not in normal colon, and therefore may be a marker for or may be involved in tumor progression. Four transcript variants encoding four different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
PTK7 (NP_002812, 36 a.a. ~ 145 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KQPSSQDALQGRRALLRCEVEAPGPVHVYWLLDGAPVQDTERRFAQGSSLSFAAVDRLQDSGTFQCVARDDVTGEEARSANASFNIKWIEAGPVVLKHPASEAEIQPQTQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409574-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)