安全性情報
SAB1409079
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AMBP antibody produced in mouse
clone 4A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HCP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 38.7 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AMBP(259)
詳細
This gene encodes a complex glycoprotein secreted in plasma. The precursor is proteolytically processed into distinct functioning proteins: alpha-1-microglobulin, which belongs to the superfamily of lipocalin transport proteins and may play a role in the regulation of inflammatory processes, and bikunin, which is a urinary trypsin inhibitor belonging to the superfamily of Kunitz-type protease inhibitors and plays an important role in many physiological and pathological processes. This gene is located on chromosome 9 in a cluster of lipocalin genes. [provided by RefSeq
免疫原
Native purIndirect Immunofluorescenceied human AMBP.
Mouse monoclonal antibody raised against a full length native AMBP.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409079-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)