Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB1409035
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMUG1 antibody produced in mouse
clone 4D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4D5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 46 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMUG1(23583)
詳細
SMUG1 is a glycosylase that removes uracil from single- and double-stranded DNA in nuclear chromatin, thus contributing to base excision repair.[supplied by OMIM
免疫原
SMUG1 (AAH00417.1, 1 a.a. ~ 177 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPQAFLLGSIHEPAGALMEPQPCPGSLAESFLEEELRLNAELSQLQFSEPVGIIYNPVEYAWEPHRNYVTRYCQGPKEVLFLGMNPGPFGMAQTGVPFGEVSMVRDWLGIVGPVLTPPQEHPKRPVLGLECPQSEGPRQSMGHEIKSELLMGGCSWIRGKIQCDRVQVRRPGFSSQL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409035-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)