Merck
SAB1407353
Sigma-Aldrich
Anti-RND1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ARHS, FLJ42294, RHO6, RHOS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~26.1 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RND1(27289)
詳細
Members of the Rho GTPase family, such as RND1, regulate the organization of the actin cytoskeleton in response to extracellular growth factors (Nobes et al., 1998 [PubMed 9531558]).[supplied by OMIM
免疫原
RND1 (NP_055285, 1 a.a. ~ 232 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKERRAPQPVVARCKLVLVGDVQCGKTAMLQVLAKDCYPETYVPTVFENYTACLETEEQRVELSLWDTSGSPYYDNVRPLCYSDSDAVLLCFDISRPETVDSALKKWRTEILDYCPSTRVLLIGCKTDLRTDLSTLMELSHQKQAPISYEQGCAIAKQLGAEIYLEGSAFTSEKSIHSIFRTASMLCLNKPSPLPQKSPVRSLSKRLLHLPSRSELISSTFKKEKAKSCSIM
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)