Merck
SAB1407252
Sigma-Aldrich
抗QPCT抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GCT, QC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥81,000
¥81,000
出荷予定日2025年5月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
出荷予定日2025年5月23日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~40.9 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... QPCT(25797)
詳細
This gene encodes human pituitary glutaminyl cyclase, which is responsible for the presence of pyroglutamyl residues in many neuroendocrine peptides. The amino acid sequence of this enzyme is 86% identical to that of bovine glutaminyl cyclase. (provided by RefSeq)
免疫原
QPCT (NP_036545.1, 1 a.a. ~ 361 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGGRHRRVVGTLHLLLLVAALPWASRGVSPSASAWPEEKNYHQPAILNSSALRQIAEGTSISEMWQNDLQPLLIERYPGSPGSYAARQHIMQRIQRLQADWVLEIDTFLSQTPYGYRSFSNIISTLNPTAKRHLVLACHYDSKYFSHWNNRVFVGATDSAVPCAMMLELARALDKKLLSLKTVSDSKPDLSLQLIFFDGEEAFLHWSPQDSLYGSRHLAAKMASTPHPPGARGTSQLHGMDLLVLLDLIGAPNPTFPNFFPNSARWFERLQAIEHELHELGLLKDHSLEGRYFQNYSYGGVIQDDHIPFLRRGVPVLHLIPSPFPEVWHTMDDNEENLDESTIDNLNKILQVFVLEYLHL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)