安全性情報
SAB5600177
Sigma-Aldrich
Anti-Human Lambda Light Chain-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM127, purified immunoglobulin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥63,580
¥63,580
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥63,580
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥63,580
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM127, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: 0.05-0.2 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
This antibody reacts to the lambda light chain of human immunoglobulins. No cross reactivity with the kappa light chain, mouse IgG, rat IgG, or goat IgG
免疫原
Human IgG
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600177-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)