Merck
SAB1407078
Sigma-Aldrich
抗MSL3L1抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp586J1822, MSL3L1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥81,000
¥81,000
出荷予定日2025年4月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
出荷予定日2025年4月28日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~59.8 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MSL3(10943)
詳細
This gene encodes a nuclear protein and has similarity to drosophila male-specific lethal-3 gene. The drosophila protein plays a critical role in a dosage-compensation pathway, which equalizes X-linked gene expression in males and females. Thus this encoded protein is thought to play a similar function in chromatin remodeling and transcriptional regulation. This gene has been found to undergo X inactivation. There are four alternatively spliced transcript variants of this gene encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
MSL3L1 (AAH31210.1, 1 a.a. ~ 521 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSASEGMKFKFHSGEKVLCFEPDPTKARVLYDAKIVDVIVGKDEKGRKIPEYLIHFNGWNRSWDRWAAEDHVLRDTDENRRLQRKLARKAVARLRSTGRKKKRCRLPGVDSVLKGLPTEEKDENDENSLSSSSDCSENKDEEISEESDIEEKTEVKEEPELQTRREMEERTITIEIPEVLKKQLEDDCYYINRRKRLVKLPCQTNIITILESYVKHFAINAAFSANERPRHHHVMPHANMNVHYIPAEKNVDLCKEMVDGLRITFDYTLPLVLLYPYEQAQYKKVTSSKFFLPIKESATSTNRSQEELSPSPPLLNPSTPQSTESQPTTGEPATPKRRKAEPEALQSLRRSTRHSANCDRLSESSASPQPKRRQQDTSASMPKLFLHLEKKTPVHSRSSSPIPLTPSKEGSAVFAGFEGRRTNEINEVLSWKLVPDNYPPGDQPPPPSYIYGAQHLLRLFVKLPEILGKMSFSEKNLKALLKHFDLFLRFLAEYHDDFFPESAYVAACEAHYSTKNPRAIY
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)