¥60,750
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~60.6 kDa
交差性
rat, human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLR3C(10623)
免疫原
POLR3C (NP_006459.3, 1 a.a. ~ 534 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTQAEIKLCSLLLQEHFGEIVEKIGVHLIRTGSQPLRVIAHDTGTSLDQVKKALCVLVQHNLVSYQVHKRGVVEYEAQCSRVLRMLRYPRYIYTTKTLYSDTGELIVEELLLNGKLTMSAVVKKVADRLTETMEDGKTMDYAEVSNTFVRLADTHFVQRCPSVPTTENSDPGPPPPAPTLVINEKDMYLVPKLSLIGKGKRRRSSDEDAAGEPKAKRPKYTTDNKEPIPDDGIYWQANLDRFHQHFRDQAIVSAVANRMDQTSSEIVRTMLRMSEITTSSSAPFTQPLSSNEIFRSLPVGYNISKQVLDQYLTLLADDPLEFVGKSGDSGGGMYVINLHKALASLATATLESVVQERFGSRCARIFRLVLQKKHIEQKQVEDFAMIPAKEAKDMLYKMLSENFMSLQEIPKTPDHAPSRTFYLYTVNILSAARMLLHRCYKSIANLIERRQFETKENKRLLEKSQRVEAIIASMQATGAEEAQLQEIEEMITAPERQQLETLKRNVNKLDASEIQVDETIFLLESYIECTMKRQ
Sequence
MTQAEIKLCSLLLQEHFGEIVEKIGVHLIRTGSQPLRVIAHDTGTSLDQVKKALCVLVQHNLVSYQVHKRGVVEYEAQCSRVLRMLRYPRYIYTTKTLYSDTGELIVEELLLNGKLTMSAVVKKVADRLTETMEDGKTMDYAEVSNTFVRLADTHFVQRCPSVPTTENSDPGPPPPAPTLVINEKDMYLVPKLSLIGKGKRRRSSDEDAAGEPKAKRPKYTTDNKEPIPDDGIYWQANLDRFHQHFRDQAIVSAVANRMDQTSSEIVRTMLRMSEITTSSSAPFTQPLSSNEIFRSLPVGYNISKQVLDQYLTLLADDPLEFVGKSGDSGGGMYVINLHKALASLATATLESVVQERFGSRCARIFRLVLQKKHIEQKQVEDFAMIPAKEAKDMLYKMLSENFMSLQEIPKTPDHAPSRTFYLYTVNILSAARMLLHRCYKSIANLIERRQFETKENKRLLEKSQRVEAIIASMQATGAEEAQLQEIEEMITAPERQQLETLKRNVNKLDASEIQVDETIFLLESYIECTMKRQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ