スキップする
SYNC212440
Synthware Friedrichs condenser
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware C212440, glass Friedrichs condenser
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥29,200
この商品について
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
¥29,200
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
joint
bottom joint: ST/NS24/40, joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C212440
General description
With a joint at 15º angle.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SYNC214550SYNC232440SYNC243445
description
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
description
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 45/50
description
bottom joint: ST/NS 24/40
description
joint: ST/NS 34/45, jacket L 190 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS top24/40, bottom joint: ST/NS24/40
joint
bottom joint: ST/NS45/50, joint: ST/NS top24/40
joint
bottom joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS34/45
manufacturer/tradename
Synthware C212440
manufacturer/tradename
Synthware C214550
manufacturer/tradename
C232440
manufacturer/tradename
Synthware C243445
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware Friedrichs condenser
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
SYNC212440-1EA04061832207681