Merck
SAB1406881
Sigma-Aldrich
抗PTDSS1抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KIAA0024, PSS1, PSSA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55.5 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTDSS1(9791)
詳細
Phosphatidylserine (PS) accounts for 5 to 10% of cell membrane phospholipids. In addition to its role as a structural component, PS is involved in cell signaling, blood coagulation, and apoptosis. PS is synthesized by a calcium-dependent base-exchange reaction catalyzed by PS synthases (EC 2.7.8.8), like PTDSS1, that exchange L-serine for the polar head group of phosphatidylcholine (PC) or phosphatidylethanolamine (PE) (Sturbois-Balcerzak et al., 2001 [PubMed 11084049]).[supplied by OMIM
免疫原
PTDSS1 (NP_055569.1, 1 a.a. ~ 473 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASCVGSRTLSKDDVNYKMHFRMINEQQVEDITIDFFYRPHTITLLSFTIVSLMYFAFTRDDSVPEDNIWRGILSVIFFFLIISVLAFPNGPFTRPHPALWRMVFGLSVLYFLFLVFLLFLNFEQVKSLMYWLDPNLRYATREADVMEYAVNCHVITWERIISHFDIFAFGHFWGWAMKALLIRSYGLCWTISITWELTELFFMHLLPNFAECWWDQVILDILLCNGGGIWLGMVVCRFLEMRTYHWASFKDIHTTTGKIKRAVLQFTPASWTYVRWFDPKSSFQRVAGVYLFMIIWQLTELNTFFLKHIFVFQASHPLSWGRILFIGGITAPTVRQYYAYLTDTQCKRVGTQCWVFGVIGFLEAIVCIKFGQDLFSKTQILYVVLWLLCVAFTTFLCLYGMIWYAEHYGHREKTYSECEDGTYSPEISWHHRKGTKGSEDSPPKHAGNNESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)