Merck
SAB1403870
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GLS, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 6H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AAD20, DKFZp686O15119, FLJ10358, GLS1, KIAA0838
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6H1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.01 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GLS(2744)
詳細
Sahai (1983) [PubMed 6825316] demonstrated phosphate-activated glutaminase (EC 3.5.1.2) in human platelets. It is the major enzyme yielding glutamate from glutamine. Significance of the enzyme derives from its possible implication in behavior disturbances in which glutamate acts as a neurotransmitter (Prusiner, 1981). High heritability of platelet glutaminase was indicated by studies of Sahai and Vogel (1983) [PubMed 6682827] who found an intraclass correlation coefficient of 0.96 for monozygotic twins and 0.53 for dizygotic twins.[supplied by OMIM
免疫原
GLS (NP_055720, 580 a.a. ~ 669 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EQRDYDSRTALHVAAAEGHVEVVKFLLEACKVNPFPKDRWNNTPMDEALHFGHHDVFKILQEYQVQYTPQGDSDNGKENQTVHKNLDGLL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.