Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA003456
Sigma-Aldrich
抗ZEB2 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗KIAA0569抗体, 抗SIP-1抗体, 抗ZFHX1B, 抗ジンクフィンガーEボックス結合ホメオボックス2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥84,360
¥84,360
出荷可能日2025年4月25日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥84,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
¥84,360
出荷可能日2025年4月25日詳細
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
SPVKPMDSITSPSIAELHNSVTNCDPPLRLTKPSHFTNIKPVEKLDHSRSNTPSPLNLSSTSSKNSHSSSYTPNSFSSEELQAEPLDLSLPKQMKEPKSIIATKNKTKASSISLDHNSVSSSSE
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZEB2(9839)
免疫原
ジンクフィンガーE-ボックス結合ホメオボックス2のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
ウサギで産生された抗ZEB2抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。[1]これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
生物化学的/生理学的作用
ZnフィンガーE-box結合ホメオボックス2は、ヒトではZEB2遺伝子によりコードされるタンパク質です。本化合物はE-カドヘリンの転写抑制因子であり、上皮間葉転換(EMT)をもたらします。本化合物は、Sp1に依存してカドヘリン-11転写を直接誘導します。この遺伝子は、Sp1タンパク質の安定性を亢進することによりSp1を上方制御します。Sp1は、主にカドヘリン-11およびインテグリンα5の誘導を介して、ZEB2が誘発するがん細胞の浸潤に重要です。この遺伝子は腫瘍の進行および転移に重大な役割を果たしています。この遺伝子は腎細胞がん(RCC)と関連しています。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST84798
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA003456-100UL:
HPA003456-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yi Yang et al.
Scientific reports, 8(1), 16234-16234 (2018-11-06)
Usnic acid (UA), a lichen secondary substance, has considerable anticancer activity in vitro, whereas its effect in vivo is limited. Here, potassium usnate (KU) was prepared by the salinization of UA to enhance its water solubility. KU showed increased bioavailability
Yong Fang et al.
PloS one, 8(5), e62558-e62558 (2013-05-10)
ZEB2 has been reportedly shown to mediate the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) and disease aggressiveness in human tumors. However, the expression status of ZEB2 in renal cell carcinoma (RCC) and ZEB2's clinicopathologic/prognostic significance are poorly understood. In this study, tissue microarray
Llorenç Solé-Boldo et al.
Molecular systems biology, 18(9), e11073-e11073 (2022-09-20)
Keratinocyte cancers (KC) are the most prevalent malignancies in fair-skinned populations, posing a significant medical and economic burden to health systems. KC originate in the epidermis and mainly comprise basal cell carcinoma (BCC) and cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC). Here, we
Eun-Hee Nam et al.
Carcinogenesis, 35(2), 302-314 (2013-10-17)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a process implicated in invasion and metastasis. EMT is characterized by repression of epithelial markers and induction of mesenchymal markers. ZEB2 is a transcriptional repressor of E-cadherin, leading to EMT. Previously, we have shown that ZEB2
Yuta Muto et al.
International journal of oncology, 49(3), 1057-1067 (2016-06-18)
Although epithelial-mesenchymal transition (EMT) has been implicated as the pivotal event in metastasis, there is insufficient evidence related to EMT in clinical settings. Intratumor heterogeneity may lead to underestimation of gene expression representing EMT. In the present study, we investigated