Merck
SAB1403527
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PARP1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥63,680
¥63,680
出荷予定日2025年4月30日
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1544をお試しください
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥63,680
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥63,680
出荷予定日2025年4月30日
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1544をお試しください
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PARP1(142)
詳細
Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) is a nuclear protein which possesses three functional domains. It belongs to the PARP family and the gene encoding it is localized on human chromosome 1q42.
免疫原
PARP1 (AAH37545, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAESSDKLYRVEYAKSGRASCKKCSESIPKDSLRMAIMVQSPMFDGKVPHWYHFSCFWKVGHSIRHPDVEVDGFSELRWDDQQKVKKTAEAGGVTGKGQD
生物化学的/生理学的作用
Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) has a role in DNA repair and acts as a facilitator of homologous recombination. It controls transcription by modulating chromatin structure and altering DNA methylation patterns. The protein functions as a co-regulator of transcription factors and associates with chromatin insulators. PARP1 also has an important role in protection of the cardiovascular system.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PARP inhibition: PARP1 and beyond
Michele Rouleau
Nature Reviews. Cancer (2010)
PARP-1 protein expression in glioblastoma multiforme
A, Galia
European Journal of Histochemistry (2012)
Trapping of PARP1 and PARP2 by Clinical PARP Inhibitors.
Murai J
Cancer Research (2012)