SAB1403119
Monoclonal Anti-MAPRE3 antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
EB3, EBF3, EBF3-S, RP3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.45 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPRE3(22924)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the RP/EB family of genes. The protein localizes to the cytoplasmic microtubule network and binds APCL, a homolog of the adenomatous polyposis coli tumor suppressor gene. (provided by RefSeq)
免疫原
MAPRE3 (NP_036458.2, 125 a.a. ~ 218 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NPLLARQGQDVAPPPNPGDQIFNKSKKLIGTAVPQRTSPTGPKNMQTSGRLSNVAPPCILRKNPPSARNGGHETDAQILELNQQLVDLKLTVDG
Sequence
NPLLARQGQDVAPPPNPGDQIFNKSKKLIGTAVPQRTSPTGPKNMQTSGRLSNVAPPCILRKNPPSARNGGHETDAQILELNQQLVDLKLTVDG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ