クローン
14D5, monoclonal
化学種の反応性
rat, opossum, bovine, mouse, human
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer552)
遺伝子情報
rat ... Slc9A3(24784)
詳細
ナトリウム/水素交換体3(UniProt: P26433; Na(+)/H(+)交換体3(NHE3)としても知られており、溶質キャリアファミリー9メンバー3)はラットのSlc9a3 (Nhe3)遺伝子(遺伝子ID: 24784)によってコードされています。NHE-3はマルチパス膜タンパク質であり、アクティブな代謝作用に付随して生成する酸を除去してpHを調節する作用、あるいは、不利な環境条件に対抗するなどの作用に関与します。主要なプロトン放出システムの1つであり、内側へ向かって変化するナトリウムイオンの化学勾配により駆動されます。NHE-3は結腸と小腸に最も多く存在することが知られていますが、胃や近位尿細管、腎臓の髄質外部などにも存在します。腎臓において、NHE-3は近位尿細管による重炭酸ナトリウム再吸収の大部分を調停します。NHE-3はPKA、SGK1、CK2を含む複数のキナーゼによりリン酸化、調節されることがあり、リン酸化は調節作用における必須の要素です。PKAが媒介するSerine 552のリン酸化において、副甲状腺ホルモンがその機能を促進することが知られているが、このリン酸化はNHE-3の活動度には影響を与えない。(参考文献:Kocinsky, HS., et al. (2007).Am J Physiol Renal Physiol 293(1); F212-F218)。
特異性
このマウスモノクロナール抗体(クローン14D5)はSerine 552上でリン酸化されたナトリウム/水素交換体3を特異的に検出します。
免疫原
ラットSodium/hydrogen exchanger 3(NHE3)のC末端半分におけるホスホセリン552周囲の22個のアミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
Anti-phospho-NHE3 (Ser552)、clone 14D5、Cat. No. MABN2415 はナトリウム/水素交換体3をターゲットとして高い特異性を持つマウスモノクロナール抗体であり、ELISA,免疫蛍光法、ウェスタンブロッティングでの使用がテストされています。
免疫蛍光染色:代表的なロットを免疫蛍光染色アプリケーションに適用してphospho-NHE3(Ser552)を検出しました(Kocinsky, H.S., et. al. (2005).Am J Physiol Renal Physiol.289(2):F249-58)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットをウェスタンブロッティングアプリケーションに適用してphospho-NHE3(Ser552)を検出しました(でプレラミンAを検出できます(Kocinsky, H.S., et. al. (2005).Am J Physiol Renal Physiol.289(2):F249-58; Kocinsky, H.S., et. al. (2007)。Am J Physiol Renal Physiol.293(1):F212-8)。
ELISA:代表的なロットをELISAアプリケーションに適用してphospho-NHE3(Ser552)を検出しました(Kocinsky, H.S., et. al. (2005).Am J Physiol Renal Physiol.289(2):F249-58)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットをウェスタンブロッティングアプリケーションに適用してphospho-NHE3(Ser552)を検出しました(でプレラミンAを検出できます(Kocinsky, H.S., et. al. (2005).Am J Physiol Renal Physiol.289(2):F249-58; Kocinsky, H.S., et. al. (2007)。Am J Physiol Renal Physiol.293(1):F212-8)。
ELISA:代表的なロットをELISAアプリケーションに適用してphospho-NHE3(Ser552)を検出しました(Kocinsky, H.S., et. al. (2005).Am J Physiol Renal Physiol.289(2):F249-58)。
研究のカテゴリ
神経科学
神経科学
品質
野生型NHE3、変異NHE3(S552A)をトランスフェクトしたCOS-7細胞、またはトランスフェクトしていないCOS-7(WT)細胞ライセートにウェスタンブロッティング使用して評価されました。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLの本抗体を使用して、野生型NHE-3(pSer552)とトランスフェクトしたCOS-7細胞ライセート中のナトリウム/水素交換体3を検出しました。トランスフェクトされていない、または変異型NHE-3(S552A)とトランスフェクトしたCOS-7細胞のライセートからは、NHE-3が検出されません。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLの本抗体を使用して、野生型NHE-3(pSer552)とトランスフェクトしたCOS-7細胞ライセート中のナトリウム/水素交換体3を検出しました。トランスフェクトされていない、または変異型NHE-3(S552A)とトランスフェクトしたCOS-7細胞のライセートからは、NHE-3が検出されません。
ターゲットの説明
実測値:約85 kDa;算出値:93.11 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナル抗体IgG2a。
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
MABN2415:
試験成績書(COA)
Frontiers in physiology, 13, 867244-867244 (2022-04-22)
Glycemic control is the key to the management of type 2 diabetes. Metformin is an effective, widely used drug for controlling plasma glucose levels in diabetes, but it is often the culprit of gastrointestinal adverse effects such as abdominal pain
Frontiers in physiology, 12, 642752-642752 (2021-04-20)
High plasma angiotensin II (Ang II) levels are related to many diseases, including hypertension, and chronic kidney diseases (CKDs). Here, we investigated the relationship among prolonged Ang II infusion/AT1 receptor (AT1R) activation, oxidative stress, and endoplasmic reticulum (ER) stress in
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 13(3), 695-716 (2021-11-26)
Diarrhea is one of the most common illnesses and is often caused by bacterial infection. Recently, we have shown that human Na+/H+ exchanger NHE3 (hNHE3), but not non-human NHE3s, interacts with the E3 ubiquitin ligase Nedd4-2. We hypothesize that this