抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F8, monoclonal
分子量
antigen ~49.54 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDIPT(10423)
関連するカテゴリー
詳細
Phosphatidylinositol breakdown products are ubiquitous second messengers that function downstream of many G protein-coupled receptors and tyrosine kinases regulating cell growth, calcium metabolism, and protein kinase C activity. Two enzymes, CDP-diacylglycerol synthase and phosphatidylinositol synthase, are involved in the biosynthesis of phosphatidylinositol. Phosphatidylinositol synthase, a member of the CDP-alcohol phosphatidyl transferase class-I family, is an integral membrane protein found on the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. (provided by RefSeq)
免疫原
CDIPT (AAH01444, 1 a.a. ~ 213 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPDENIFLFVPNLIGYARIVFAIISFYFMPCCPLTASSFYLLSGLLDAFDGHAARALNQGTRFGAMLDMLTDRCSTMCLLVNLALLYPGATLFFQISMSLDVASHWLHLHSSVVRGSESHKMIDLSGNPVLRIYYTSRPALFTLCAGNELFYCLLYLFHFSEGPLVGSVGLFRMGLWVTAPIALLKSLISVIHLITAARNMAALDAADRAKKK
Sequence
MPDENIFLFVPNLIGYARIVFAIISFYFMPCCPLTASSFYLLSGLLDAFDGHAARALNQGTRFGAMLDMLTDRCSTMCLLVNLALLYPGATLFFQISMSLDVASHWLHLHSSVVRGSESHKMIDLSGNPVLRIYYTSRPALFTLCAGNELFYCLLYLFHFSEGPLVGSVGLFRMGLWVTAPIALLKSLISVIHLITAARNMAALDAADRAKKK
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)