SAB1402336
Monoclonal Anti-RARRES3 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HRASLS4, MGC8906, RIG1, TIG3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~44.15 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RARRES3(5920)
詳細
Retinoids exert biologic effects such as potent growth inhibitory and cell differentiation activities and are used in the treatment of hyperproliferative dermatological diseases. These effects are mediated by specific nuclear receptor proteins that are members of the steroid and thyroid hormone receptor superfamily of transcriptional regulators. RARRES1, RARRES2, and RARRES3 are genes whose expression is upregulated by the synthetic retinoid tazarotene. RARRES3 is thought act as a tumor suppressor or growth regulator. (provided by RefSeq)
免疫原
RARRES3 (AAH09678, 1 a.a. ~ 164 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASPHQEPKPGDLIEIFRLGYEHWALYIGDGYVIHLAPPSEYPGAGSSSVFSVLSNSAEVKRERLEDVVGGCCYRVNNSLDHEYQPRPVEVIISSAKEMVGQKMKYSIVSRNCEHFVTQLRYGKSRCKQVEKAKVEVGVATALGILVVAGCSFAIRRYQKKATA
Sequence
MASPHQEPKPGDLIEIFRLGYEHWALYIGDGYVIHLAPPSEYPGAGSSSVFSVLSNSAEVKRERLEDVVGGCCYRVNNSLDHEYQPRPVEVIISSAKEMVGQKMKYSIVSRNCEHFVTQLRYGKSRCKQVEKAKVEVGVATALGILVVAGCSFAIRRYQKKATA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ