SAB1401760
Monoclonal Anti-VAC14 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ArPIKfyve, FLJ10305, FLJ36622, FLJ46582, MGC149815, MGC149816
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VAC14(55697)
詳細
Phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate (PI(3,5)P2) is a low-abundance signaling molecule. A regulatory complex made up of VAC14 and FIG4 (MIM 609390) control synthesis of PI(3,5)P2 by activating PI(3)P kinase, FAB1 (PIP5K3; MIM 609414). The VAC14/FIG4 complex also functions in the breakdown of PI(3,5)P2 (Zhang et al., 2007 [PubMed 17956977]).[supplied by OMIM
免疫原
VAC14 (NP_060522.3, 714 a.a. ~ 782 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SHRLQCVPNPELLQTEDSLKAAPKSQKADSPSIDYAELLQHFEKVQNKHLEVRHQRSGRGDHLDRRVVL
Sequence
SHRLQCVPNPELLQTEDSLKAAPKSQKADSPSIDYAELLQHFEKVQNKHLEVRHQRSGRGDHLDRRVVL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ