Merck
SAB1401272
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OMP antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年5月28日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OMP(4975)
関連するカテゴリー
詳細
Olfactory marker protein is uniquely associated with the mature olfactory receptor neurons in many vertebrate species from fish to man. The OMP gene structure and protein sequence are highly conserved between mouse, rat and human. Results of the mouse knockout studies show that OMP-null mice are compromised in their ability to respond to odor stimuli, and that OMP represents a novel modulatory component of the odor detection/signal transduction cascade. (provided by RefSeq)
免疫原
OMP (NP_006180.1, 65 a.a. ~ 163 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FERWNVVLDKPGKVTITGTSQNWTPDLTNLMTRQLLDPTAIFWRKEDSDAIDWNEADALEFGERLSDLAKIRKVMYFLVTFGEGVEPANLKASVVFNQL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)