SAB1307092
ANTI-TTBK1(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
TTBK1
サイズを選択してください
¥65,280
サイズを選択してください
About This Item
¥65,280
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
142737 Da
交差性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TTBK1(84630)
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB1307092-40TST:
SAB1307092-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)