安全性情報
SAB1307058
Sigma-Aldrich
ANTI-ABHD4 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
ABHD4, Abhydrolase domain-containing protein 4, Alpha/beta-hydrolase 4, Lyso-N-acylphosphatidylethanolamine lipase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 μL
¥76,450
¥76,450
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
400 μL
¥76,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,450
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
38794 Da
交差性
mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABHD4(63874)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB1307058-40TST:
SAB1307058-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mary E Seramur et al.
Journal of lipid research, 64(8), 100405-100405 (2023-06-24)
Alpha/beta hydrolase domain-containing protein 4 (ABHD4) catalyzes the deacylation of N-acyl phosphatidyl-ethanolamine (NAPE) and lyso-NAPE to produce glycerophospho-N-acyl ethanolamine (GP-NAE). Through a variety of metabolic enzymes, NAPE, lyso-NAPE, and GP-NAE are ultimately converted into NAE, a group of bioactive lipids