Merck
GF96453377
Polyimide
(PI), film, thickness 0.15 mm, size 280 × 300 mm, grade cirlex cl
別名:
IM301452
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 964-533-77
サイズ
280 × 300 mm
厚さ
0.15 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)