SAB1305603
ANTI-PHOSPHO-YAP(S127) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
65 kDa Yes-associated protein, YAP1, YAP65, Yorkie homolog
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 μL
¥57,600
¥57,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
400 μL
¥57,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥57,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
54462 Da
交差性
human
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... YAP1(10413)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Masahiro Tsujiura et al.
PloS one, 9(6), e100974-e100974 (2014-06-28)
Yes-associated protein (YAP) is a transcriptional co-activator and regulates cell proliferation and apoptosis. We investigated the clinical and biological significance of YAP in endometrial cancer (EMCA). YAP expression in 150 primary tumor tissues from patients with EMCA was evaluated by