Merck
SAB1305534
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-BI-PHOSPHO-MET/HGFR(Y1234/Y1235) antibody produced in mouse
clone 6AT1877, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
HGF/SF receptor, Hepatocyte growth factor receptor, MET, Proto-oncogene c-Met, Scatter factor receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 μL
¥57,600
¥57,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
400 μL
¥57,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥57,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6AT1877, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
155541 Da
交差性
human, mouse
テクニック
western blot: 1:100-~1:500
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr1234/pTyr1235)
遺伝子情報
human ... MET(4233)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)