安全性情報
SAB1302822
Sigma-Aldrich
Anti-LGR5 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GPR49, GPR67, LGR5, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5 [Precursor], Orphan G-protein coupled receptor HG38
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 μL
¥76,800
¥76,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
400 μL
¥76,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥76,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
99998 Da
交差性
hamster
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LGR5(8549)
詳細
Receptor for R-spondins that potentiates the canonical Wnt signaling pathway and acts as a stem cell marker of the intestinal epithelium and the hair follicle. Upon binding to R-spondins (RSPO1, RSPO2, RSPO3 or RSPO4), associates with phosphorylated LRP6 and frizzled receptors that are activated by extracellular Wnt receptors, triggering the canonical Wnt signaling pathway to increase expression of target genes. In contrast to classical G-protein coupled receptors, does not activate heterotrimeric G-proteins to transduce the signal. Involved in the development and/or maintenance of the adult intestinal stem cells during postembryonic development. Expressed in skeletal muscle, placenta, spinal cord, and various region of brain. Expressed at the base of crypts in colonic and small mucosa stem cells. In premalignant cancer expression is not restricted to the cript base. Overexpressed in cancers of the ovary, colon and liver.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)この抗体は、飽和硫酸アンモニウム(SAS)沈殿後にPBSに対する透析を行って調製されます。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB1302822-100UG:
SAB1302822-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)