Merck
SAB1300902
Sigma-Aldrich
Anti-APS (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
別名:
Anti-APS, Anti-SH2 and PH domain-containing adapter protein APS, Anti-SH2B adapter protein 2, Anti-SH2B2, Adapter protein with pleckstrin homology and Src homology 2 domains
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APS(10603)
詳細
APS is expressed in B lymphocytes and contains pleckstrin homology and src homology 2 (SH2) domains. In Burkitt lymphoma cell lines, it is tyrosine phosphorylated in response to B cell receptor stimulation. Because it binds Shc independent of stimulation and Grb2 after stimulation, it appears to play a role in signal transduction from the receptor to Shc/Grb2.
免疫原
APS (NP_066189, 256-289)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human APS.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)