Merck
SAB1300887
Sigma-Aldrich
Anti-IGFBP3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗BP-53抗体, 抗IBP3抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:10-1:50
indirect ELISA: 1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IGFBP3(3486)
免疫原
synthetic peptide selected from the C-terminal region of human IGFBP3 (a.a. 262-295), KLH conjugated.
ターゲットの説明
IGFBP3 is a member of the insulin-like growth factor binding protein (IGFBP) family with an IGFBP domain and a thyroglobulin type-I domain. This protein forms a ternary complex with insulin-like growth factor acid-labile subunit (IGFALS) and either insulin-like growth factor (IGF) I or II. In this form, it circulates in the plasma, prolonging the half-life of IGFs and altering their interaction with cell surface receptors.
物理的形状
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)