Merck
SAB1300729
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-INSR-pY1185 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CD220 antigen, Anti-INSR, Anti-IR, Anti-Insulin receptor [Precursor]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr1185)
遺伝子情報
human ... INSR(3643)
詳細
Binding of insulin to the insulin receptor (INSR) stimulates glucose uptake, thereby mediating the metabolic functions of insulin. Binding to insulin stimulates association of the receptor with downstream mediators including IRS1 and phosphatidylinositol 3′-kinase (PI3K). This protein can activate PI3K either directly by binding to the p85 regulatory subunit, or indirectly via IRS1. After removal of the precursor signal peptide, the insulin receptor precursor is post-translationally cleaved into two chains (alpha and beta) that are covalently linked.
免疫原
INSR (NP_000199, 1167-1202)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y1185 of human INSR.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)