Merck
SAB1300456
Sigma-Aldrich
Anti-PACSIN2 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Protein kinase C and casein kinase substrate in neurons protein 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PACSIN2(11252)
詳細
PACSIN may play a role in vesicle formation and transport. This protein homo- and hetero-aggregates with other PACSINs. It also binds dynamin 1, synaptojanin, synapsin 1 and the neural Wiskott-Aldrich syndrome protein (N-WASP). The protein exhibits a cvesicle-like cytoplasmic distribution and is ubiquitously expressed. PACSIN is phosphorylated by casein kinase 2 (CK2) and protein kinase C (PKC). The protein contains 1 FCH domain and 1 SH3 domain.
免疫原
PACSIN2 (Q9UNF0, 159-193)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human PACSIN2.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)