Merck
SAB1300411
Sigma-Aldrich
Anti-IGFBP3 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗BP-53抗体, 抗IBP3抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥61,290
¥61,290
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥61,290
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥61,290
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IGFBP3(24484)
詳細
IGFBP3 is a member of the insulin-like growth factor binding protein (IGFBP) family with an IGFBP domain and a thyroglobulin type-I domain. The protein forms a ternary complex with insulin-like growth factor acid-labile subunit (IGFALS) and either insulin-like growth factor (IGF) I or II. In this form, it circulates in the plasma, prolonging the half-life of IGFs and altering their interaction with cell surface receptors.
免疫原
IGFBP3 (NP_036720, 168-203)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of rat IGFBP3.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)