SAB1100176
抗GUCY2C(981-995)抗体 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗GUC2C抗体, 抗STAR抗体, 抗グアニル酸シクラーゼ2C(耐熱性エンテロトキシンレセプター)抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥67,580
¥67,580
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥67,580
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥67,580
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~123 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1:500-1:2,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GUCY2C(2984)
詳細
The guanylate cyclase 2C (GUCY2C) gene is mapped to human chromosome 12p12. The gene codes for a transmembrane receptor guanylate cyclase C (GC-C) and is expressed in intestine.
免疫原
ヒトGUCY2Cのアミノ酸981-995に相当する合成ペプチド。
アプリケーション
Yale Center for High Throughput Cell Biology IF検査済み抗体 各抗体は、Yale HTCB IFプロトコルールを用いてHUVEC細胞に対する免疫蛍光法(IF)によって検査されます。Sigma Life ScienceおよびYale Center for High Throughput Cell Biology のパートナーシップの詳細については、sigma.com/htcb-ifをご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
Guanylate cyclase 2C (GUCY2C) converts guanosine-5′-triphosphate (GTP) to cyclic guanosine monophosphate (cGMP), upon binding of its ligand guanylin and uroguanylin, which are paracrine hormones. GUCY2C functions as a tumor suppressor and hinders intestinal tumorigenesis by inhibiting the protein kinase B/AKT signaling pathway. Transmembrane receptor guanylate cyclase C (GC-C) regulates the secretion of chloride. Alteration in the gene expression leads to congenital sodium diarrhoea (CSD).
物理的形状
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 15 mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Localization of the guanylyl cyclase C gene to mouse chromosome 6 and human chromosome 12p12.
Mann EA
Genomics, 34, 265-267 (1996)
Congenital secretory diarrhoea caused by activating germline mutations in GUCY2C
Muller T, et al.
Gut, 65, 1306-1313 (2019)
The hormone receptor GUCY2C suppresses intestinal tumor formation by inhibiting AKT signaling.
Lin JE
Gastroenterology, 138, 241-254 (2010)