¥36,800
おすすめの製品
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
10-30 ng/mL ED50
分子量
~8 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CXCL12(6387)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S8406-BULK:
S8406-VAR:
S8406-10UG:
S8406-10UG-PW:
アクティブなフィルタ