product name
サルコシン, BioXtra
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98%
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
色
white
mp
208-212 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
CNCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
InChI Key
FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Glyphosate resistance and biodegradation by Burkholderia cenocepacia CEIB S5-2.: This study explores the role of sarcosine in glyphosate resistance and biodegradation by Burkholderia cenocepacia CEIB S5-2, highlighting its potential in environmental biotechnology (Díaz-Soto et al., 2024).
- CYP116B5-SOX: An artificial peroxygenase for drug metabolites production and bioremediation.: Sarcosine is utilized in developing a novel artificial peroxygenase, enhancing bioremediation and drug metabolite production applications (Giuriato et al., 2024).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7672-BULK:
S7672-VAR:
S7672-25G:
S7672-10MG:
S7672-100G:
試験成績書(COA)