グレード
for molecular biology
アッセイ
99.7-100.3%
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
その他の活性
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7277-1KG:4548173211343
S7277-BULK:
S7277-250G:4548173211350