Merck
S7271
Supelco
Sample diffusion discs for LC columns
column I.D. 2.5 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,310
¥4,310
出荷予定日2025年5月19日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,310
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
¥4,310
出荷予定日2025年5月19日
バルクの問い合わせ
テクニック
LPLC: suitable
カラム内径
2.5 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アクリル製のリングに密封された20 μmのポリエチレンディスクです。開口カラムのカラムパッキング上部に取り付けて、パッキングが壊れないように保護します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)