サイズを選択してください
¥41,700
サイズを選択してください
About This Item
¥41,700
おすすめの製品
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
製品種目
BioReagent
フォーム
beads
膨張
1 g swells to 9-11 mL
ビーズ直径
50-150 μm
ポアサイズ
exclusion limit (20 bp dsDNA; (rA)20)
pH
2-10
その他の活性
DNase, RNase, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Excellent recovery
- Minimal sample dilution
- Quick and easy to use
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S6022-25G:
S6022-VAR:
S6022-100G:
S6022-BULK:
アクティブなフィルタ