Merck
S5253
Sigma-Aldrich
ステアロイルクロリド
≥99%, liquid
別名:
オクタデカノイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16COCl
CAS番号:
分子量:
302.92
Beilstein:
639784
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
mp
21-22 °C (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
InChI Key
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sealed ampule.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
329.0 °F - closed cup
引火点(℃)
165 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S5253-500MG:
S5253-100MG:
S5253-10G:
S5253-25G:
S5253-5G:
S5253-1G:
S5253-BULK:
試験成績書(COA)