安全性情報
8.00551
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphite
for synthesis
別名:
Triphenyl phosphite, Phosphorous acid triphenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5O)3P
CAS番号:
分子量:
310.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
202-908-4
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
pH
1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
360 °C/1013 hPa (decomposes)
転移温度
flash point 188 °C
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
P(Oc3ccccc3)(Oc2ccccc2)Oc1ccccc1
InChI
1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類