Merck
S5071
Sigma-Aldrich
SFK1
≥98% (HPLC), solid
別名:
Cyclohexylmethyl 4-[imino(octylamino)methyl]benzoate hydrochloride, Suppressor of FK-506 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥46,500
¥46,500
出荷予定日2025年5月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥46,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H37ClN2O2
CAS番号:
分子量:
409.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥46,500
出荷予定日2025年5月22日
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
溶解性
DMSO: 12 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CCCCCCCCNC(=N)c1ccc(cc1)C(=O)OCC2CCCCC2
InChI
1S/C23H36N2O2.ClH/c1-2-3-4-5-6-10-17-25-22(24)20-13-15-21(16-14-20)23(26)27-18-19-11-8-7-9-12-19;/h13-16,19H,2-12,17-18H2,1H3,(H2,24,25);1H
InChI Key
URYYYIJUCLTKBY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
SFK1 may be used in cell signaling studies.
生物化学的/生理学的作用
SFK1 interacts directly with yeast mitochodria. Induces cell death in low salt conditions and suppresses the ability of FK506 to inhibit cell growth in the presence of high levels of NaCl.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S5071-BULK:
S5071-VAR:
S5071-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)